Merck
I8000010
Ivermectin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
22,23-Dihydroavermectin B1, MK-933
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ivermectin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]1(O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/CO[C@]7([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
InChIKey
AZSNMRSAGSSBNP-XPNPUAGNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ivermectin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Sébastien D S Pion et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(2), e2084-e2084 (2013-03-08)
Ivermectin has been the keystone of onchocerciasis control for the last 25 years. Sub-optimal responses to the drug have been reported in Ghanaian communities under long-term treatment. We assessed, in two Cameroonian foci, whether the microfilaricidal and/or embryostatic effects of
Laura Ruykys et al.
Journal of wildlife diseases, 49(2), 312-320 (2013-04-10)
We examined the clinical and cellular effects of sarcoptic mange on southern hairy-nosed wombats (SHNW, Lasiorhinus latifrons) and the effectiveness of a single dose of ivermectin as a treatment for captive and wild animals. Wambats were caught at three sites
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 62(14), 264-266 (2013-04-12)
Strongyloides stercoralis is an intestinal nematode endemic in the tropics and subtropics. Immunocompetent hosts typically are asymptomatic, despite chronic Strongyloides infection. In contrast, immunocompromised patients are at risk for hyperinfection syndrome and disseminated disease, with a fatality rate >50%. The
Ivermectin for scabies and headlice: veterinary use only.
Mark N Lowenthal
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(5), 262-262 (2013-07-12)
Recurrent angioedema associated with secondary eosinophilia.
M Cugno et al.
Journal of investigational allergology & clinical immunology, 23(2), 129-130 (2013-05-10)