Merck
PHR1228
Supelco
Dexpanthenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-butyramid, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-buttersäure-3-hydroxypropylamid, D-Pantothenalkohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
Beilstein:
1724947
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. D0730000
traceable to USP 1179504
API-Familie
dexpanthenol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
InChIKey
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dexpanthenol ist ein Alkohol-Analogon der Pantothensäure und ein wichtiger Bestandteil von Parenteralia, lokalen Kosmetikpräparaten und Multivitaminen. Es hat eine ebenso hohe biologische Aktivität wie Pantothensäure und erweist sich in wässriger Lösung als stabil.
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine bequeme und kostengünstige Alternative zur Erstellung eigener interner Arbeitsstandards.
Anwendung
Dexpanthenol kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Technik eingesetzt werden.
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie in das Feld unten „LRAC0292“ ein, um ein Muster eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of eight water-and fat-soluble vitamins in multi-vitamin pharmaceutical formulations by high-performance liquid chromatography
Moreno P and Salvado V
Journal of Chromatography A, 870(1-2), 207-215 (2000)
Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatography method for determination of dexpanthenol in pharmaceutical formulations.
Kulikov U A and Zinchenko A A.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 983-988 (2007)
Simultaneous determination of dexpanthenol, lidocaine hydrochloride, and mepyramine maleate in combined pharmaceutical gel by capillary electrophoresis
Akyil BG, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 38(5), 756-764 (2014)
W Gehring et al.
Arzneimittel-Forschung, 50(7), 659-663 (2000-08-31)
In a randomized, double-blind, placebo-controlled study the effect of topical dexpanthenol (CAS 81-13-0) formulated in two different lipophilic vehicles on epidermal barrier function in vivo was carried out. Seven days' treatment with dexpanthenol improved stratum corneum hydration and reduced transepidermal
M Sachs et al.
Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft, 29(4), 270-283 (1990-12-01)
The aim of this study was the examination of the metabolism and mechanism of action of D-pantothenyl alcohol in patients with postoperative intestinal atony. Seven metabolically healthy patients were examined on the 4th day following colorectal surgery, before bowel activity