ERMBF422A
Baumwollsamen GVO Standard ERMBF422 für 281-24-236 x 3006-210-23
ERM®, certified reference material, blank (0% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
ERMBF422A
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)