CCW4103
Mit Malzextrakt angesäuerte Bouillon pH 4,2
Liquid medium for cultivation of yeasts and molds for MF methods, suitable for microbiology
Synonym(e):
MEA (pH 4,3)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.74
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
9 mo. at 8‑25 °C
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
malt extract, 17.0 g/L
Verpackung
box of 50 tubes
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
2 mL filling volume
Kapazität
2 mL
Röhrchenvolumen
3 mL
Farbe
yellowish
pH-Wert
4.3±0.1 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Malzextrakt-Säure-Boullion (pH 4,3) ist eine modifizierte Version der klassischen Malzextraktbouillon nach Reiss, bei der der pH-Wert gesenkt wurde, um eine größere Selektivität des Mediums zu erreichen.
Der pH-Wert sollte nicht auf weniger als 3,5 gesenkt werden, da dies schwierige Bedingungen sind und das Wachstum stark verzögern. Das Kulturmedium sollte auch nicht überhitzt werden.
Der pH-Wert sollte nicht auf weniger als 3,5 gesenkt werden, da dies schwierige Bedingungen sind und das Wachstum stark verzögern. Das Kulturmedium sollte auch nicht überhitzt werden.
Anwendung
Malzextrakt-Säure-Boullion eignet sich für die Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen für MF-Methoden.
Sonstige Hinweise
Das Material und die Qualität des Membranfilters beeinflussen die Wiedergewinnung der Mikroorganismen signifikant.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?