Merck
B0100000
Zink-Bacitracin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Bacitracin Zinksalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C66H101N17O16SZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1486.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
API-Familie
bacitracin
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Zn++].CCC(C)C(N)C1=NCC(S1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](CC([O-])=O)NC(=O)[C@H](Cc3cnc[nH]3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C66H103N17O16S.Zn/c1-9-35(6)52(69)66-72-32-48(100-66)63(97)80-43(26-34(4)5)59(93)75-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)76-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-73-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)81-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)74-56(40)90;/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,73)(H,71,89)(H,74,90)(H,75,93)(H,76,98)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,97)(H,81,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);/q;+2/p-2/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-;/m0./s1
InChIKey
NKULICGUDKGGRL-FCHFGNCGSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Bacitracin zinc EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Soo Hyun Lee et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 33(6), 292-303 (2012-07-19)
To evaluate the metabolic interaction between host and gut microflora on drug metabolism, pseudo germ-free rats were prepared with an antibiotics cocktail to change their gut conditions. The usefulness of the pseudo germ-free model was evaluated for observing the DMPK
Shanna Spring et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 23(5), 210-213 (2012-09-27)
Topical medicaments are a common cause of allergic contact dermatitis. This study will evaluate the prevalence of contact allergy to a wide array of topical medicaments at the Ottawa Patch Test Clinic. The objectives of this study are to report
Audrey Charlebois et al.
PloS one, 7(9), e44449-e44449 (2012-09-13)
Phenotypic bacitracin resistance has been reported in Clostridium perfringens. However, the genes responsible for the resistance have not yet been characterized. Ninety-nine C. perfringens isolates recovered from broilers and turkeys were tested for phenotypic bacitracin resistance. Bacitracin MIC(90) (>256 µg/ml)
David B Adimpong et al.
Applied and environmental microbiology, 78(22), 7903-7914 (2012-09-04)
Bacillus spp. are widely used as feed additives and probiotics. However, there is limited information on their resistance to various antibiotics, and there is a growing concern over the transfer of antibiotic resistance genes. The MIC for 8 antibiotics was
Marta Estela Saravia et al.
Archives of oral biology, 58(3), 311-316 (2012-11-15)
The recovery of mutans streptococci in saliva and dental biofilm samples depends, in part, on the culture medium used. In this study, we compared (i) the culture media Sucrose-Bacitracin agar (SB-20), Modified SB-20 (SB-20M) and Mitis Salivarius Bacitracin agar (MSB)