Merck
ARK2189
SAFC
Cyclohexanon
Arzneimittelherstellung
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
385735
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3.4 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChIKey
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)