Wichtige Dokumente
92940
Triphenylstibin(III)
purum, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Antimontriphenyl, Triphenylmonostiban
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
53-55 °C
SMILES String
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChIKey
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)