70937
Mixed for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Proteinmischung, tryptische Verdauung, Tryptopepton
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tryptose, suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Glührückstand
≤12%
Verlust
≤8% loss on drying
pH-Wert
6.2-7.2
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?