68728
Yeast Peptone 3 (powder)
suitable for microbiology, pH 6.2-7.2
Synonym(e):
Peptone from yeast No. 3, Peptone from yeast No. 3, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
61 mo.
Verpackung
pkg of 500 g
Lagerbedingungen
dry media (Tightly closed)
pH-Wert
6.2-7.2
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Anwendung(en)
microbiology
Komponenten
(Total nitrogen ≥10Amino-N ≥1.4)
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)