Merck
63325
Millipore
Milchsäure -Lösung
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
Synonym(e):
Milchsäure 10% Supplement
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
5238667
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.71
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10%
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
Komponenten
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
Sonstige Hinweise
Enthält unterschiedliche Mengen an intermolekularen Veresterungsprodukten.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)