57513
OQ/PV und Installation Kit für API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonym(e):
API-MS-Qualifizierungskit
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Qualitätsniveau
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?