Wichtige Dokumente
53646
Propylamin
analytical standard
Synonym(e):
1-Amino-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
4.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
604 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
10.4 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.387-1.389
n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−83 °C (lit.)
Dichte
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChIKey
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<-31.0 °F
Flammpunkt (°C)
< -35 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine