Wichtige Dokumente
50272
L-Methionin-hydrochlorid -Lösung
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, peptides, proteins
Konzentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
OSUIUMQSEFFIKM-WCCKRBBISA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)