Merck
49739
Supelco
Glutathion reduziert, immobilisiert auf Agarose CL-4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Synonym(e):
Reduced Glutathione Agarose Beads
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NA.21
Form
powder (lyophilized)
Qualitätsniveau
Enthält
50% lactose as stabilizer
Konzentration
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Quellen
~70 mg swells to 1 mL gel
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Entfernung der Lactose vor Gebrauch durch Waschen des Gels mit Wasser oder Puffer auf einem Filter; das reduzierte Glutathion ist über den Schwefel an epoxyaktivierte 4% quervernetzte Agarose-Perlen gebunden (C10-Spacer)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)