Wichtige Dokumente
46436
6α-Methylprednisolon
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, 6α-Methyl-11β,17a,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, Medrol, Medron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ketone
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)