45136
Elektrodenkabel mit Lemo/DIN-Stecker
Selectophore™, for electrode body ISE (45137-1EA)
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore™
Fitting
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)