Wichtige Dokumente
34552
Triafamon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2′-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-carbonyl]-1,1,6′-trifluor-N-methyl-methansulfonanilid, N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-carbonyl]-6-fluorphenyl]-1,1-difluor-N-methyl-methanesulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)