Merck
279544
Sigma-Aldrich
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
Synonym(e):
Propylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
1098242
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
bp:
97 °C (lit.)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
700 °F
Expl.-Gr.
13.7 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
pH-Wert
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Propanol kann als Ausgangsmaterial in der Dampfphasensynthese von 2-Propylphenol und 3-Pentanon über CeO2-MgO- bzw. CeO2-Fe2O3-Katalysatoren eingesetzt werden. Es kann außerdem als Lösungsmittel für die Palladium-katalysierte Kreuzkupplung von Borsäuren mit Arylhalogenideneingesetzt werden, um Biaryle zu bilden. .
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ortho-selective alkylation of phenol with 1-propanol catalyzed by CeO2-MgO
Sato S, et al
J. Catal., 184(1), 180-188 (1999)
Synthesis of unsymmetrical biaryls using a modified Suzuki cross-coupling: 4-biphenylcarboxaldehyde
Bret EH, et al.
Organic Syntheses, 75, 53-53 (1998)
Synthesis of 3-pentanone from 1-propanol over CeO2-Fe2O3 catalysts
Kamimura Y, et al
Applied Catalysis A: General, 252(2), 399-410 (2003)
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys., 107, 1086-1093 (1997)