Merck
21748-U
Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
Metal Hub (N), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
Metal Hub (N)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 90038
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Kompatibilität
for use with Hamilton LT and TLL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)