Merck
12060
Sigma-Aldrich
Benzalkoniumchlorid
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Synonym(e):
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS-Nummer:
Beilstein:
4062599
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Beschreibung
cationic
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Form
semisolid
Zusammensetzung
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
Verunreinigungen
≤10% water
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Benzalkoniumchlorid ist eine quartäre Ammoniumverbindung (QAC), die am häufigsten als Phasentransferkatalysator, kationisches Tensid und Biozid verwendet wird. Es wurde mit vielversprechenden Ergebnissen in Anwendungen in der chemischen Synthese, Katalyse und Wirkstoffforschung eingesetzt.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Benzalkoniumchlorid:
  • Modifizierer für Montmorillonit-Tonerde, der die Synthese von umweltfreundlichen und erfolgreichen heterogenen Nanokatalysatoren für die umweltfreundliche Synthese von 5-substituierten 1H-Tetrazolen ermöglicht
  • Vorstufe für die Synthese von alkalischen ionischen Flüssigkeiten, die als SILCA (supported ionic liquid catalyst) verwendet werden
  • Katalysator bei der Synthese funktionalisierter Chinoxaline in Wasser
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read GW & Kiefer EF
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read G W
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Accelerated solvent extraction followed by on-line solid-phase extraction coupled to ion trap LC/MS/MS for analysis of benzalkonium chlorides in sediment samples.
Ferrer I & Furlong ET
Analytical Chemistry, 74(6), 1275-1280 (2002)
H Maertens et al.
Poultry science, 98(7), 2972-2976 (2019-04-18)
Resistance to antibiotics threatens to become a worldwide health problem. An important attributing phenomenon in this context is that pathogens can acquire antibiotic resistance genes through conjugative transfer of plasmids. To prevent bacterial infections in agricultural settings, the use of
Increase in resistance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus to ?-lactams caused by mutations conferring resistance to benzalkonium chloride, a disinfectant widely used in hospitals
Akimitsu N, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 43(12), 3042-3043 (1999)