Wichtige Dokumente
30-2270
Thymolblau
JIS special grade
Synonym(e):
Thymolsulfonphthalein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue
mp (Schmelzpunkt)
221-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChIKey
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?