Wichtige Dokumente
12-1521
Gentianviolett -Lösung
Synonym(e):
Gentian Violet solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Komponenten
Gentian violet 5.0 g/l in Wasser
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)