Wichtige Dokumente
05-0590
Calciumchlorid Dihydrat
JIS special grade, 99.0-103.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Assay
99.0-103.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 147 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?