XX1014733
Millipore-Glasunterteil und Verschluss für Vakuumfiltration
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Synonym(e):
Glasbasis für Filtration, Millipore-Vakuumbasis, Vakuumfiltrationsbasis
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Glasunterteil und Kappe, 47 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter wird separat verkauft
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kits, 47 mm.