XX1012514
Millipore Glastrichter für die Vakuumfiltration
15 mL, 25 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonym(e):
Glas-Filtertrichter, Vakuumtrichter
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Trichterkapazität
15 mL
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glaszubehörteil für die Vakuumfiltration
Glastrichter, 15 mL, 25 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in den Glasvakuum-Filtrationskits von Millipore enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die 25-mm-Mikroanalysen-Filterhalter aus Glas von Millipore.
Glastrichter, 15 mL, 25 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in den Glasvakuum-Filtrationskits von Millipore enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die 25-mm-Mikroanalysen-Filterhalter aus Glas von Millipore.
Anwendung
15 mL, 25 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss