TSTP02500
Isopore™ Membranfilter
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 3,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore™
Millipore
Parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
22 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore™
Porengröße
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Blasenpunkt
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zur Schichtung von Keratinozyten-Monoschichten für UV-Bestrahlungsstudien
- zur Filterung von Zoosporen-Kulturen für elektronenmikroskopische Studien
- für UV-Bestrahlungsstudien mit Brustkrebszelllinien
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die Isopore™ Membran-Partikelretention auf der Membran ermöglicht einfaches Zählen und Analysieren.
- Zeigt eine geringe Hintergrundinterferenz.
- Nicht hygroskopisch und verringerte Probenanalysezeit.
- Transluzentes Material.
- Auch in einer braunen Variante erhältlich,
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13