TCTP04700
Isopore Membranfilter
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 10,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore™
Millipore
Parameter
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
16 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore™
Porengröße
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftmonitoring, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Anwendung
- Chemotaxis
- Bioassays
- Zytologie
- Überwachung der Luftqualität
- Analyse auf Mikroplastik
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13