Wichtige Dokumente
PX1980
Supelco
Pumice Stone
size <400 mesh
Synonym(e):
Pumice
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11111610
Qualität
for elemental analysis
Qualitätsniveau
Form
powder
Größe
<400 mesh
pH-Wert
7.5- 8.0
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChIKey
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
< 400 Mesh
Anwendung
<400 Mesh
Hinweis zur Analyse
Description: Fine gray powder
Mesh size (<140): 75% min
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable