PX1505
Kaliumiodid
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤0.2% loss on drying, 150°C
Farbe
white
pH-Wert
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable