Merck
MCE2523CL3
Millipore
Millistak+®-Tiefenfilter im μPod-Format
CE25, filtration area 23 cm², Process Development Scale
Synonym(e):
Millistak+ Depth Filter in Pod format, CE25 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Millistak+®-Tiefenfilter im μPod-Format, CE25, cellulose, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Höhe
6.6 cm (2.6 in.)
Länge
8.9 cm (3.5 in.)
Filtrationsfläche
0.0023 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
1.52 – 1.94 μS/cm
Filterqualität
CE25
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millistak+®-Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Der Millistak+®-MCE2523CL3 wird in einem μPOD-Format mit einer Größe von 6,6 cm (H) x 8,9 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,0023 m2 geliefert.
Diese CE25-Medienserie bietet eine optimale Leistung durch eine Matrize mit Gradientendichte, die sich ideal für primäre (grobe) Klärungsanwendungen eignet. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Produkt Wasser; nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 50 l Reinwasser pro m² der Medienoberfläche
Anwendung
Zur Klärung von Serum, Plasma, Impfstoffen, Zellkulturen oder anderen Flüssigkeiten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Filtergrad: CE25
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C.
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13