Merck
MF0HC23CL3
Millipore
Millistak+®-Tiefenfilter im μPod-Format
F0HC, filtration area 23 cm², Process Development Scale
Synonym(e):
Millistak+ Depth Filter in Pod format, F0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Millistak+®-Tiefenfilter im μPod-Format, F0HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Höhe
6.6 cm (2.6 in.)
Länge
8.9 cm (3.5 in.)
Filtrationsfläche
0.0023 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
21.4 – 42.7 μS/cm
Filterqualität
F0HC
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millistak+®-Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Millistak+® MF0HC23CL3 wird in einem μPOD-Format mit einer Größe von 6,6 cm (H) x 8,9 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,0023 m2 geliefert.
Diese F0HC-Medienserie bietet eine optimale Leistung durch eine Matrize mit Gradientendichte, die sich ideal für die sekundäre Klärung nach einer Zentrifugation und für Anwendungen mit vorbehandeltem Zentrat eignet. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Produkt Wasser; nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m² der Medienoberfläche
Anwendung
Sekundäre Klärung von vorbehandelter Ernte durch Säurefällung oder Flockung, E. coli und Hefe
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Millistak+ HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Filtergrad: F0HC
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C.
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable