MABX5521
Anti-CEA (10mg) KC
from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG1
Angaben zum Gen
human ... CEACAM5(1048)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit