MABT884
Anti-TACE Antibody, clone D1(A12)
clone D1(A12), from human(Recombinant)
Synonym(e):
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, CD156b, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human (Recombinant)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D1(A12), monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse (Kwok, H.F., et al. (2014). Protein Eng. Des. Sel. 27(6):179-190.)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADAM17(6868)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Inhibits Activity/Function: Representative lots inhibited TACE-mediated substrates shedding from the surface of human cells both in cultures and in mice in vivo (Issuree, P.D., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(2):928-932; Richards, F.M., et al. (2012). PLoS One. 7(7):e40597; Tape, C.J., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(14):5578-5583).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg (2 µg/mL) of this antibody detected TACE expression on the surface of one million HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable