MABT456
Anti-MSN Antibody, clone 2C12
ascites fluid, clone 2C12, from mouse
Synonym(e):
Moesin, Membrane-organizing extension spike protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSN(4478)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MSN in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MSN in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable