MABT179
Anti-Osterix (SP7) Antibody, clone 6B12.1
clone 6B12.1, from mouse
Synonym(e):
Transcription factor Sp7, Zinc finger protein osterix
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SP7(121340)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Osterix in 10 µg of SW1353 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
SW1353 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable