MABS1145
Anti-3-PGDH Antibody, clone TK-08 13A8
clone TK-08 13A8, from mouse
Synonym(e):
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TK-08 13A8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHGDH(26227)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected 3-PGDH in human salivary gland tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable