Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABN1616
Sigma-Aldrich
Anti-GADD153/DDIT3/CHOP-Antikörper, Klon 5E5.3
clone 5E5.3, from mouse
Synonym(e):
DNA damage-inducible transcript 3 protein, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, C/EBP zeta, CHOP, CHOP-10, DDIT-3, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E5.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEBPZ(10153)
Allgemeine Beschreibung
DNA damage-inducible transcript 3 protein (UniProt P35638; auch als CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, C/EBP zeta, CHOP, CHOP-10, DDIT-3, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153 bekannt) wird beim Mensch vom DDIT3-Gen (auch als CEBPZ, CHOP, CHOP10, GADD153 bekannt, Gen-ID 1649) kodiert. CHOP ist ein UPR-Gen (proapoptotisches unfolded protein response) und bewährter Marker für ER-Stress und UPR-Aktivierung. Die Anreicherung von nichtgefalteten oder fehlgefalteten Proteinen im ER leitet die Aktivierung von drei Haupt-UPR-Signalwegen ein, dem IRE1-Signalweg (inositol requiring enzyme-1), dem ATF6-Signalweg (activating transcription factor 6) und dem PERK)-Signalweg (protein kinase-like ER kinase). Der PERK-Signalweg involviert die PERK-Autophosphorylierung/Aktivierung, was zur PERK-Phosphorylierung von eIF2α führt, was wiederum zu einer gesteigerten ATF4-Transkription und der Hochregulation von ATF4-vermitteltem CHOP führt.
Spezifität
Die Zielregion des Klons 5E5.3 ist in beiden von UniProt (P35638) gemeldeten gespleißten humanen GADD153/DDIT3/CHOP-Isoformen vorhanden.
Immunogen
Epitop: Intern.
GST-markiertes rekombinantes humanes internes GADD153/DDIT3/CHOP-Fragment.
Anwendung
Dieser Anti-GADD153-Antikörper, Klon 5E5.3 ist zur Verwendung in Western Blot, Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin) für den Nachweis von CHOP validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunzytochemische Analyse: 5,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen GADD153/DDIT3 in HeLa-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies GADD153/DDIT3 in humanen Gewebeschnitten von Hirn, Niere und Skelettmuskel nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot-Analyse an HUVEC-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies GADD153/DDIT3 in 10 µg HUVEC-Lysat nach.
Zielbeschreibung
~ 20 kDa gemessen. 19,18 kDa (Isoform 1) und 21,70 kDa (Isoform 2) berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable