MABF731
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), FITC, clone 3G3
clone 3G3, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Foxp3(20371)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.015 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable