MABF320
Anti-CD45 (mouse) Antibody, FITC, clone 30-F11
clone 30-F11, from rat, FITC conjugate
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
30-F11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRC(5788)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunohistochemistry. (Simon DI, et al. 2000; Cornet A, et al. 2001)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunoprecipitation. (Ledbetter JA, et al. 1979)
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD45 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2