MABF238-I
Anti-CD38 Antibody, clone 2H3-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H3-2, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 34.33 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgMκ
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD38(952)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD38 in one million Raji cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2