Wichtige Dokumente
MABF2049
Sigma-Aldrich
Anti-LTBR-Antikörper, Klon 3C8
clone 3C8, from rat
Synonym(e):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 3, Lymphotoxin-beta receptor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ltbr(17000)
Allgemeine Beschreibung
Tumornekrosefaktor-Rezeptor-Superfamilienmitglied-3 (UniProt: P50284; auch bekannt als Lymphotoxin-Beta-Rezeptor, LTBR) wird in murinen Spezies durch das Gen Ltbr (auch bekannt als Tnfcr, Tnfrsf3) (Gen-ID: 17000) kodiert. Die Superfamilie der Tumornekrosefaktor(TNF)-Rezeptoren umfasst mehr als 20 Transmembranproteine vom Typ I. LTBR ist ein Single-Pass-Membranprotein vom Typ I, das 4 TNFR-Cys-Wiederholungen enthält und als Rezeptor für das heterotrimere Lymphotoxin mit LTA und LTB sowie für TNFS14/LIGHT dient. LTBR spielt bei Entzündungen und der lymphoiden Organogenese durch Aktivierung des NF-kB-Signalwegs eine entscheidende Rolle. Die Bindung von heterotrimerem Lymphotoxin an LTBR induziert nachweislich die Aktivierung von NF-kB und den Zelltod in HT29-Adenokarzinomzellen. Die LTBR-Aktivierung fördert die Apoptose über TRAF3 und TRAF5. Es soll auch eine Rolle bei der Entwicklung von lymphoiden Organen spielen. Mäuse, denen das LTBR-Gen fehlt, bilden keine Lymphknoten und haben keine NK- und NK-T-Zellen. Bei Erwachsenen ist die LTBR-Signalübertragung entscheidend für die Erhaltung der Milzarchitektur, die Integrität der Marginalzonen und die Kompartimentierung von T- und B-Zellen.
Spezifität
Klon 3C8 weist Tumornekrosefaktor-Rezeptor-Superfamilienmitglied-3 in NIH3T3-Zellen nach.
Immunogen
LT-betaR-Fc Decoy-Protein.
Anwendung
Agonisten- oder Inhibitor-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LTBR in Agonisten- oder Inhibitor-Anwendungen nach (Zhu, M., et. al. (2006). J Clin Invest. 116(11):2964-71).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LTBR in Durchflusszytometrie-Anwendungen nach (Yi, T., et. al. (2013). Elife. 2:e00757).
Agonisten- oder Inhibitor-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LTBR in Agonisten- oder Inhibitor-Anwendungen nach (Dejardin, E., et. al. (2002). Immunity. 17(4):525-35).
Agonisten- oder Inhibitor-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LTBR in Agonisten- oder Inhibitor-Anwendungen nach (Vondenhoff, M.F., et. al. (2009). J Immunol. 182(9):5439-45).
Agonisten- oder Inhibitor-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LTBR in Agonisten- oder Inhibitor-Anwendungen nach (Yi, T., et. al. (2013). Elife. 2:e00757).
Agonisten- oder Inhibitor-Analyse: Eine repräsentative Charge wies LTBR in Agonisten- oder Inhibitor-Anwendungen nach (Banks, T.A., et. al. (2005). J Immunol. 174(11):7217-25).
Dieser monoklonale Ratten-Anti-LTBR, Klon 3C8, Art-Nr. MABF2049, wurde für die Verwendung in der Durchflusszytometrie und in Funktionsstudien zum Nachweis des Lymphotoxin-Beta-Rezeptors/LTbeta R getestet.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in NIH/3T3-Zellen.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit 1 µg dieses Antikörpers wurde LTBR in einer Million NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
44,95 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-IgG1-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1