MABF1983M
Anti-CD8a Antibody, clone YTS 169.4
clone YTS 169.4, from rat
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD_antigen CD8a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
YTS 169.4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunodepletion: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd8A(12525)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD8a in Flow Cytometry applications (Noort, W.A., et. al. (1996). Transpl Immunol. 4(3):198-202).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD8a in Immunohistochemistry applications (Wright, J.R. Jr, et. al. (1997). Ann Transplant. 2(3):12-6).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8a in mouse thymocytes.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable