AP132R
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
Physikalische Form
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.62 (A550/A280).
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3