MABC943
Anti-OAS1 Antibody, clone 1D11.1
clone 1D11.1, from mouse
Synonym(e):
2′-5′-oligoadenylate synthase 1, (2-5′)oligo(A) synthase 1, 2-5A synthase 1, E18/E16, p46/p42 OAS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OAS1(4938)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected OAS1 in 10 µg of lysate from IFN gamma-treated HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable