Wichtige Dokumente
MAB4601
Sigma-Aldrich
Anti-Bax-Antikörper, NT, aa3-16-hBax-Protein, Klon 2D2
clone 2D2, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAX(581)
Allgemeine Beschreibung
Der zuvor zugewiesene Protein-Identifikator Q07814 wurde mit Q07812 zusammengefasst. Die vollständigen Details finden Sie in der UniProt-Datenbank.
Spezifität
Erkennt ein 21-kDa-Protein. Kreuzreagiert nicht mit Bcl-2a und Bcl-X. Im Gegensatz zu Bcl-2a und Bcl-X beschleunigt eine Überexpression des Bax-Proteins die Apoptose.
Immunogen
Epitop: N-Terminus, aa3-16 hBax-Protein
Synthetisches Peptid, das aa 3-16 (GSGEQPRGGGPTSS) von humanem Bax entspricht. Diese Aminosäuresequenz kommt beim Bax der Maus und der Ratte nicht vor.
Anwendung
Der Anti-Bax-Antikörper (N-terminal, aa3-16-hBax-Protein, Klon 2D2) ist ein Antikörper gegen Bax für die Verwendung in IF, WB und IH(P).
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
BCL2 und Hemmung
Western Blot: 1 μg/ml bei Raumtemperatur 2 Stunden lang (Verdünnung: 1:200)
Immunfluoreszenz
Immunhistochemie (gefroren und Paraffin): 2–4 μg/ml bei Raumtemperatur 30 Minuten lang
(Die Färbung von formalinfixierten Geweben erfordert das Kochen der Gewebeschnitte in 10 mmol/l Citratpuffer [pH-Wert: 6,0] 10–20 Minuten lang, gefolgt von einer Abkühlzeit von 20 Minuten bei Raumtemperatur.)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-434
Physikalische Form
Flüssigkeit in 10 mM PBS, pH-Wert 7,4, mit 0,2 % BSA und 15 mM Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Opa1-mediated cristae opening is Bax/Bak and BH3 dependent, required for apoptosis, and independent of Bak oligomerization.
Yamaguchi, R; Lartigue, L; Perkins, G; Scott, RT; Dixit, A; Kushnareva, Y; Kuwana et al.
Molecular Cell null
Sabrina L Spencer et al.
Nature, 459(7245), 428-432 (2009-04-14)
In microorganisms, noise in gene expression gives rise to cell-to-cell variability in protein concentrations. In mammalian cells, protein levels also vary and individual cells differ widely in their responsiveness to uniform physiological stimuli. In the case of apoptosis mediated by
Maotao Du et al.
Annals of translational medicine, 9(23), 1722-1722 (2022-01-25)
Aloe-emodin is reported as a potential cancer therapeutic agent due to its inhibition of the proliferation, migration, and invasion of cancer cells. This study aimed to confirm the effects of aloe-emodin on the progression of melanoma and identify the underlying
Suzanne Gaudet et al.
PLoS computational biology, 8(4), e1002482-e1002482 (2012-05-10)
Stochastic fluctuations in gene expression give rise to cell-to-cell variability in protein levels which can potentially cause variability in cellular phenotype. For TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) variability manifests itself as dramatic differences in the time between ligand exposure and the
Marc Payton et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(12), 2575-2585 (2018-09-30)
Aurora kinase A and B have essential and non-overlapping roles in mitosis, with elevated expression in a subset of human cancers, including acute myeloid leukemia (AML). In this study, pan-aurora kinase inhibitor (AKI) AMG 900 distinguishes itself as an anti-leukemic