MAB3503-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from rat
Synonym(e):
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APAF1(317)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Immunocytochemistry applications (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Immunoprecipitation applications (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Electron Microscopy applications (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Apaf-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2