MAB1549
Anti-Myosin Antibody, skeletal muscle heavy chain, clone 15F4
culture supernatant, clone 15F4, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15F4, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Western blotting: 1:20
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1