MAB131872
Anti-Cas9 Antibody, clone 6F7
clone 6F7, from mouse
Synonym(e):
CRISPR-associated endonuclease Cas9, SaCas9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F7, monoclonal
Speziesreaktivität
Staphylococcus aureus, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cas9 in HEK293 overexpressing fusion protein containing GFP and C-terminus of Cas9 from S. aureus (Courtesy of Dr Gerry Shaw).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 10 µg of HEK293 cell lysates overexpressing a fusion protein containing GFP and c-terminus of Cas9 from Staphylococcus aureus.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2