LSWG02500
PTFE-Membranfilter; 5,0 μm Porengröße
Mitex™, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
Synonym(e):
Mitex Membranfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
gridded
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Mitex™
Parameter
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
170 μm
Farbe
white
Matrix
Mitex™
Porengröße
5.0 μm pore size
60 % porosity
Blasenpunkt
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung