Merck
LCPAK0001
Milli-Q
LC-Pak Endfilter
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS
Synonym(e):
LC-Pak® Endfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of trace organics
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
LC-Pak®
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
Volumen
500 L
500000 mL
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der LC-PAK® Endfilter ist eine Aufbereitungskartusche mit granulärem C18-Reversed-Phase-Kieselgel. Validiert für die Herstellung einer Wasserqualität, die für die organische Spuren- und Ultraspurenanalyse geeignet ist.
Das kompakte Gerät bietet effizienten und praktischen Zugang zu frisch aufbereitetes Reinstwasser aus der Entnahmestelle kompatibler Wasseraufbereitungssysteme.
Anwendung
Mit einem LC-Pak® Endfilter aufbereitetes Reinstwasser eignet sich zur Herstellung von Eluenten, Puffern und Blindlösungen sowie zur Probenverdünnung und Standardvorbereitung bei HPLC-, UHPLC-, LC-MS- und LC-MS-MS-Analysen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Werk hergestellt.
  • Das im Polypropylengehäuse vorhandene granuläre C18-Kieselgel wird durch eine Kompressionsscheibe dicht gepackt, um Kanalbildung zu vermeiden. Dadurch wird gewährleistet, dass das durch den LC-Pak® Endfilter fließende Wasser durch hydrophobe Interaktionen eng mit den C18-Ketten-bindenden organischen Molekülen verbunden bleibt.
  • Erzeugt mindestens 500 L für die organische Spuren- und Ultraspurenanalyse geeignetes Wasser bei Speisung mit Milli-Q® Reinstwasser.
  • Problemlose Wartung: einfache Installation des Endfilters und unkomplizierter Austausch
  • Die LC-Pak® Kartusche wird hermetisch versiegelt und mit einem Qualitätszertifikat geliefert.
  • Vor Einsatz mit hochwertigem Methanol aktivieren
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Halogenated fatty amides--A brand new class of disinfection by-products
Kosyakov DS, et al.
Water Research, 127, 183-190 (2017)